Wichtige Dokumente
P2155017
Kunststoffzusatzstoff 17
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,3′-Thiodipropionsäuredioctadecylester, 3,3′-Thiodipropionsäure-di-n-octadecylester, Dioctadecyl-3,3′-thiodipropionat, Thiodipropionsäure-distearylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChIKey
PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
458.6 °F
Flammpunkt (°C)
237 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)