Merck
P2155012
Kunststoffzusatzstoff 12
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit
About This Item
Lineare Formel:
[[(CH3)3C]2C6H3O]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
181-184 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
InChIKey
JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Plastic additive 12 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ebru Oral et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(6), 757-761 (2014-02-19)
Antioxidant stabilization of radiation cross-linked ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) has been introduced to improve the oxidative stability of total joint implant bearing surfaces. Blending of an antioxidant with UHMWPE resin powder followed by consolidation and radiation cross-linking has been
Taoufiq Mouhib et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 21(12), 2005-2010 (2010-09-25)
The enhancement of the static secondary ion mass spectrometry (SIMS) signals resulting from the injection, closely to the sample surface, of H(2)O vapor at relatively high-pressure, was investigated for a set of organic materials. While the ion signals are generally
K Fischer et al.
Chemosphere, 39(4), 611-625 (1999-07-28)
In order to evaluate the environmental risk potential of the polymer-additives octadecyl-3-(3.5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate (additive 1) and tri-(2.4-di-t-butylphenyl)phosphite (additive 2) we have studied the degradation of the 14C-labelled single components and their release from a polypropylene matrix in abiotic and biotic test
B Marcato et al.
International journal of pharmaceutics, 257(1-2), 217-225 (2003-04-25)
The migration of the antioxidant additives pentaerythrityl tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate (Irganox 1010) and tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite (Irgafos 168) from polyolefinic packaging into oily vehicles was investigated. The polyolefins included in the study were from the following classes: isotactic polypropylene homopolymer (PP), ethylene-co-propylene random copolymer
Maria F Poças et al.
Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis, 30(7), 1052-1061 (2010-04-23)
The use of probabilistic approaches in exposure assessments of contaminants migrating from food packages is of increasing interest but the lack of concentration or migration data is often referred as a limitation. Data accounting for the variability and uncertainty that