Merck
P2155008
Kunststoffzusatzstoff 08
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethylen-bis-[3,3-bis-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-butanoat]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H66O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
795.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(ccc1O)C(C)(CC(=O)OCCOC(=O)CC(C)(c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)C)c3ccc(O)c(c3)C(C)(C)C)c4ccc(O)c(c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C50H66O8/c1-45(2,3)35-25-31(15-19-39(35)51)49(13,32-16-20-40(52)36(26-32)46(4,5)6)29-43(55)57-23-24-58-44(56)30-50(14,33-17-21-41(53)37(27-33)47(7,8)9)34-18-22-42(54)38(28-34)48(10,11)12/h15-22,25-28,51-54H,23-24,29-30H2,1-14H3
InChIKey
JOWXNCPELQZFHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Plastic additive 08 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)