Wichtige Dokumente
PHR3095
Kunststoffzusatzstoff 10
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
3,3′-Thiodipropionsäuredioctadecylester, 3,3′-Thiodipropionsäure-di-n-octadecylester, Dioctadecyl-3,3′-thiodipropionat, Thiodipropionsäure-distearylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1545012
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChIKey
PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)