M1547
Metronidazol
BioXtra
Synonym(e):
2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤0.2% Total Impurities
Glührückstand
≤0.1%
Farbe
white to light yellow
mp (Schmelzpunkt)
159-161 °C (lit.)
Löslichkeit
acetic acid: 0.1 M, clear, colorless to yellow
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
parasites
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChIKey
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3