Wichtige Dokumente
I9274
Invertase aus Backhefe (S. cerevisiae)
200-300 units/mg solid
Synonym(e):
β-D-Fructofuranosid-fructohydrolase, β-D-Fructofuranosidase, Saccharase
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
200-300 units/mg solid
Methode(n)
photometry: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Fremdaktivität
α-glucosidase (maltase), phosphoglucomutase, phosphoglucose isomerase ≤0.01%
6-phosphogluconic dehydrogenase, α-galactosidase, β-galactosidase, and NADH oxidase ≤0.001%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in flüssigen Medien (YES) und zur Bestimmung der Invertase-Aktivität
- als Zusatz zum Reaktionsgemisch für die Extraktion und Analyse von Zucker und Stärke
- für die Hydrolyse von Saccharose
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)