G5635
ββ-Galactosidase aus E. coli
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Synonym(e):
β-D-Galactosid-Galactohydrolase, Lactase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Grade VIII
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥500 units/mg protein
Mol-Gew.
465 kDa
Enthält nicht
BSA as extender
Zusammensetzung
Protein, ≥60% biuret
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Einheitendefinition
Physikalische Form
Inhibitor
Substrat
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable