Wichtige Dokumente
F0050000
Fenoterol -hydrobromid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamin -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fenoterol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChIKey
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB2(154)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)