Alle Fotos(1)
Key Documents
567051-M
Millipore
InSolution Sinefungin, CAS-Nr. 58944-73-3, Calbiochem
InSolution, ≥95%, antibiotic
Synonym(e):
InSolution Sinefungin, CAS-Nr. 58944-73-3, Calbiochem, SF, Adenosyl-Ornithin, A9145
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23N7O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.39
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
InChIKey
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Nukleosid-Antibiotikum gegen Leishmaniose, das als S-Adenosylmethionin (SAM, AdoMet) Methyltransferase-spezifischer Inhibitor wirkt.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
S-Adenosylmethionin (SAM, AdoMet) Methyltransferase
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (2 mg/524 µl) in H₂O.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001. J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996. Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W. 1981. J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978. J. Biol. Chem.253, 4075.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3