Wichtige Dokumente
346683
2-Phenoxyanilin
95%
Synonym(e):
(2-Aminophenyl)-phenylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
170 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChIKey
NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?