Merck
F0048000
Fenofibrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)-phenoxy]-2-methyl-propansäure-isopropylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21ClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChIKey
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Verpackung
Mengeneinheit: 100 mg, Änderungen vorbehalten. Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jianfeng Huang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(10), 1555-1565 (2013-05-01)
Obesity is associated with an increased risk for malignant lymphoma development. We used Bcr/Abl transformed B cells to determine the impact of aggressive lymphoma formation on systemic lipid mobilization and turnover. In wild-type mice, tumor size significantly correlated with depletion
Mark D Sullivan et al.
JAMA psychiatry, 70(10), 1041-1047 (2013-08-16)
Depression has been identified as a risk factor for dementia among patients with type 2 diabetes mellitus but the cognitive domains and patient groups most affected have not been identified. To determine whether comorbid depression in patients with type 2
Yaeko Hiyama et al.
The Journal of surgical research, 185(2), 733-739 (2013-07-23)
Burn injury causes major metabolic derangements such as hypermetabolism, hyperlipidemia, and insulin resistance and is associated with liver damage, hepatomegaly, and hepatic endoplasmic reticulum (ER) stress. Although the physiological consequences of such derangements have been delineated, the underlying molecular mechanisms
Cordula Stillhart et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 65(2), 181-192 (2013-01-03)
To advance in vitro screening of surfactant/co-solvent formulations in early development by considering drug supersaturation and the mechanism of solubilization upon aqueous dilution. Two surfactant/co-solvent model systems were studied at practically relevant aqueous dilution ratios. Precipitation of the model drug
J Trottier et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(4), 533-543 (2013-06-13)
Glucuronidation, catalyzed by uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes, detoxifies cholestatic bile acids (BAs). We aimed to (i) characterize the circulating BA-glucuronide (BA-G) pool composition in humans, (ii) determine how sex and UGT polymorphisms influence this composition, and (iii) analyze the effects