Wichtige Dokumente
F0048035
Fenofibrat-Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)-phenoxy]-2-methylpropansäure-1,1-dimethyl-2-(1-methylethoxy)-2-oxoethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fenofibrate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
InChIKey
XINWBKNKDSKHRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)