Wichtige Dokumente
BP904
Acetazolamid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid, N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetazolamide
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChIKey
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)