PHR2826
Acetazolamid-verwandte Verbindung D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid, 2-Amino-1,3,4-thiadazol-5-sulfonamid, NSC 22979
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1005048
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
acetazolamide
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nn1)N
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
InChIKey
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)