Wichtige Dokumente
A4582
α-Amylase -Lösung aus Bacillus licheniformis
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
chemische Klasse(n) des Analyten
sugars
Methode(n)
photometry: suitable
Eignung
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)