Wichtige Dokumente
A2799
Amodiaquin -dihydrochlorid Dihydrat
analytical standard
Synonym(e):
4-[(7-Chlor-4-chinolyl)-amino]-2-[(diethylamino)-methyl]-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
InChIKey
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)