Merck
UC175
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mephenytoin
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Synonym(e):
(S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidindion, (S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
(S)-(+)-Mephenytoin, solid, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
InChIKey
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Anwendung
S-Mephenytoin wurde für die Analyse des Zytochrom-P450-Metabolismus als CYP2C19-Substrat verwendet. Ebenso wurde S-Mephenytoin für die LC/MS-basierte Analyse des relativen Aktivitätsfaktors (RAF) als Sondensubstrat genutzt.
Biochem./physiol. Wirkung
CYP2B6 und CYP2C19-Substrat. Mephenytoin-Isomer. Antikonvulsant, Antiepileptikum.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Angaben zur Herstellung
(S)-(+)-Mephenytoin ist löslich in DMSO.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Brandon S Pybus et al.
Malaria journal, 11, 259-259 (2012-08-04)
The 8-aminoquinoline (8AQ) drug primaquine (PQ) is currently the only approved drug effective against the persistent liver stage of the hypnozoite forming strains Plasmodium vivax and Plasmodium ovale as well as Stage V gametocytes of Plasmodium falciparum. To date, several
Bent H Hellum et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 105(1), 58-63 (2009-04-18)
The aim of this study was to evaluate in vitro the dose-dependent induction potential of six commonly used trade herbal products on CYP2C19 and CYP2E1 metabolic activities in cultured human hepatocytes. S-mephenytoin and chlorzoxazone were used as specific CYP substrates
Stefan J Dekker et al.
British journal of pharmacology, 176(3), 466-477 (2018-11-18)
The aim of this study was to characterize the human cytochrome P450s (CYPs) involved in oxidative bioactivation of flucloxacillin to 5-hydroxymethyl flucloxacillin, a metabolite with high cytotoxicity towards biliary epithelial cells. The CYPs involved in hydroxylation of flucloxacillin were characterized