Merck
A0420000
Aminocapronsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Amino-hexansäure, ε-Amino-capronsäure, 6-Aminocapronsäure, EACA
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
906872
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aminocaproic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChIKey
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Aminocaproic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Lysin analog. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und in der Folge die Fibrinolyse inhibiert werden.1,2 Es wurde berichtet, dass 6-Amino-capronsäure die Bindung von Plasminogen an aktivierte Plättchen inhibiert. 3 Ein früher Bericht gibt an, dass sie die Aktivierung der ersten Komponente des Komplementärsystems inhibiert.4 Bindet an Carboxypeptidase B und inaktiviert sie. 5
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Manjunath et al.
Clinical nephrology, 58(1), 63-67 (2002-07-27)
Epsilon-aminocaproic acid (EACA) is a potent anti-fibrinolytic agent that is used in the treatment of excessive bleeding resulting from a systemic fibrinolytic state. It can also be used to treat hematuria through its action on decreasing urinary fibrinolysis. A broad
Blood-sparing drugs: aprotinin, tranexamic acid, and epsilon-aminocaproic acid.
D Royston
International anesthesiology clinics, 33(1), 155-179 (1995-01-01)
O N Lucas et al.
Oral surgery, oral medicine, and oral pathology, 51(2), 115-120 (1981-02-01)
On the basis of our review of the literature, it can be concluded that the advantages of E-A.C.A. include (1) safe execution of oral surgical procedures in persons with hemophilia of varying degrees of severity, (2) decrease or total elimination
Allergic contact dermatitis due to epsilon-aminocaproic acid: a case report and mini-review of the published work.
Yuriko Yamamoto et al.
The Journal of dermatology, 40(4), 301-303 (2013-02-13)
Are antifibrinolytic agents effective in the treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage?
Travis R Eastin et al.
Annals of emergency medicine, 64(6), 658-659 (2014-06-24)