Wichtige Dokumente
8.00145
Sigma-Aldrich
6-Amino-hexansäure
for synthesis
Synonym(e):
6-Amino-hexansäure, 6-Aminocapronsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-469-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HClO4)
Form
crystals
Wirksamkeit
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
205 °C
Übergangstemp.
flash point 207-209 °C
Löslichkeit
587.55 g/L
Dichte
1.1313 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChIKey
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Computergestützte Einblicke in die Abwasserbehandlung: Eine Studie lieferte computergestützte Einblicke in die Reaktivität vernetzter Polyketone mit Modifikationen der 6-Aminohexansäure und zeigte das Potenzial für eine verbesserte Entfernung von Kupferionen aus dem Abwasser. Dies lässt auf eine wertvolle Anwendung in Umweltsanierungsprozessen schließen (Ortega et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
404.6 - 408.2 °F
Flammpunkt (°C)
207 - 209 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2