Wichtige Dokumente
94185
Ethylmaltol
analytical standard
Synonym(e):
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on, Ethylmaltol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
85-95 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChIKey
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?