Merck
4104
Millipore
Centrifree® Ultrafiltration-Zentrifugenfilter
MWCO 30 kDa, sample volume 1 mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
Synonym(e):
Centrifuge concentrator tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materialien
EPDM rubber O-ring
EPDM rubber seal
Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
polycarbonate base
polyethylene cup
styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Centrifree®
Parameter
1 mL sample volume
Länge
95 mm
Gerätevolumen
1 mL
Durchmesser
1.6 cm
Filtrationsfläche
0.92 cm2
Porengröße
30 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Trennung von freien und gebundenen Mikrosoluten in Serum, Plasma und anderen biologischen Proben
  • Bestimmung von freien therapeutischen Wirkstoffen, Testosteron, Thyroxin
  • Bindungsstudien
  • Arzneimittelforschung
  • Entproteinisierung
  • Für die Forschung und In-vitro-Diagnostik
Die Centrifree® Ultrafiltrationseinheit mit Ultracel Membran aus regenerierter Zellulose eignet sich ideal für die Trennung von freien und gebundenen Mikrosoluten in Serum, Plasma und anderen biologischen Proben. Die Einheit ist für die Forschung und In-vitro-Diagnostik zugelassen. Sie fasst ein Probenvolumen von 1 ml und weist ein Totvolumen von 10 µl auf.
Die Centrifree® Ultrafiltrationseinheit mit Ultracel Membran aus regenerierter Zellulose eignet sich ideal für die Trennung von freien und gebundenen Mikrosoluten in Serum, Plasma und anderen biologischen Proben. Die Einheit ist für die Forschung und In-vitro-Diagnostik zugelassen. Sie fasst ein Probenvolumen von 1 ml und weist ein Totvolumen von 10 µl auf.
Eigenschaften & Vorteile:
•Trennung von ungebundenen (freien) therapeutischen Wirkstoffen, Testosteron, Thyroxin usw.
•Verbessert die Genauigkeit in Bindungsstudien
•Kritisch für die Arzneimittelforschung
•Erleichtert die Entproteinisierung zur Reduzierung der Komplexität oder Matrixinterferenz biologischer Proben
•Für die Forschung und In-vitro-Diagnostik
Anwendungen:
Bestimmung von freien Wirkstoffen, Testosteron, Thyroxin oder anderen bioaktiven Substanzen, Bindungsstudien, Arzneimittelforschung
PL
Ultrafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
50 µl
Physikalische Form
Transparent
Rechtliche Hinweise
CENTRIFREE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shivani Bhatt et al.
Nature communications, 11(1), 2360-2360 (2020-05-14)
Despite well-known peripheral immune activation in posttraumatic stress disorder (PTSD), there are no studies of brain immunologic regulation in individuals with PTSD. [11C]PBR28 Positron Emission Tomography brain imaging of the 18-kDa translocator protein (TSPO), a microglial biomarker, was conducted in
Shivani Bhatt et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40(4), 695-704 (2019-03-22)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) catalyzes enzymatic conversion of cortisone into the stress hormone cortisol. This first-in-human brain imaging study characterizes the kinetic modeling and test-retest reproducibility of [18F]AS2471907, a novel PET radiotracer for 11β-HSD1. Eight individuals underwent one 180-min