Wichtige Dokumente
909955
2-Propanol
≥99.5%, BioRenewable, ReagentPlus®
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-Propanol, BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%
Qualität
reagent
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
78%
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Solvent in organic synthesis
- Chemical intermediate
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Renewable Carbon Content >78.0%
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Made from Renewable Resource - corn waste
- Replacement for Petroleum-based 2-Propanol
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?