Wichtige Dokumente
90925
Klebsiella ChromoSelect Selektiv-Agar-Basis
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
Klebsiella Selective ChromoSelect Agar Basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
chromogenic mixture, 0.2 g/L
petone, special, 12.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
yeast extract, 7.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective and differential for Klebsiella spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?