Merck
15821
Millipore
Klebsiella-selektiver Zusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N2O6S
Molekulargewicht:
378.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Klebsiella spp.
SMILES String
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(O)=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H18N2O6S/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25)/t9?,10-,11+,14-/m1/s1
InChIKey
FPPNZSSZRUTDAP-UWFZAAFLSA-N
Anwendung
Für die selektive Isolierung und Detektion von Klebsiella-Spezies.
Biochem./physiol. Wirkung
Carbenicillin ist ein Ampicillin-Analog, dessen Struktur mit derjenigen von Benzyl-Penicillin verwandt ist. Es ist wirksam gegen gramnegative Bakterien und zeigt beschränkte Aktivität gegenüber grampositiven Bakterien. Carbenicillin bindet und hemmt die Enzyme, die an der Synthese der bakteriellen Zellwand beteiligt sind. Da Carbenicillin gegenüber β-Lactamasen weniger empfindlich ist als Ampicillin, ist es wirksam gegen Ampicillin-resistente Bakterien. Es weist eine überragende Stabilität bei niedrigen pH-Werten auf und fungiert als Selektionsmittel. Wirksame Konzentration von Carbenicillin: 50 bis 100 μg/ml.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 mL Medium)
Carbenicillin 25 mg
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Emily K Davenport et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4755-4761 (2014-06-11)
We investigated biofilms of two pathogens, Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus, to characterize mechanisms by which the extracellular polymeric substance (EPS) found in biofilms can protect bacteria against tobramycin exposure. To do so, it is critical to study EPS-antibiotic interactions
Pingfeng Zhang et al.
PloS one, 9(7), e103518-e103518 (2014-07-25)
The HSP70 family of molecular chaperones function to maintain protein quality control and homeostasis. The major stress-induced form, HSP70 (also called HSP72 or HSPA1A) is considered an important anti-cancer drug target because it is constitutively overexpressed in a number of
Ilenys M Pérez-Díaz et al.
Food microbiology, 77, 10-20 (2018-10-10)
Limited documentation of the cucumber fermentation microbiome has impeded the understanding of the role of microbes on the quality of finished products. We characterized the microbiome of fresh and fermented cucumber samples using culture dependent and independent techniques, with an
Gili Hrusa et al.
Applied and environmental microbiology, 81(8), 2900-2909 (2015-02-15)
Sodalis glossinidius is an intra- and extracellular symbiont of the tsetse fly (Glossina sp.), which feeds exclusively on vertebrate blood. S. glossinidius resides in a wide variety of tsetse tissues and may encounter environments that differ dramatically in iron content.
Meong Cheol Shin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 194, 197-210 (2014-09-11)
The bottlenecks of current chemotherapy in the treatment of colorectal cancer lie in the ineffectiveness of the existing anti-cancer small molecule drugs as well as the dose-limiting toxicity caused by the nonselective action on normal tissues by such drugs. To