Wichtige Dokumente
44022
KPC ChromoSelect Agar-Basis
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
HiCrome™ ′Klebsiella pneumoniae carbapenemase′ Agar-Basis, HiCrome™ ′carbapenemase resistant Enterobacteriaceae′-Agar-Basis, HiCrome™ CRE Agar-Basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.0 g/L
peptone special, 15.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
veterinary
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Klebsiella spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?