87299
Tetrahexylammonium-hydrogensulfat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
Qualität
LiChropur™
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
99-102 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.10
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?