Merck
34885-M
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
15101803
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
product name
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Qualität
gradient grade
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
Abdampfrückstand
<0.0003%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-Gradient
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
Absorption
in accordance
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
Format
neat
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die thermochemische Umwandlung von Methanol in C2-C10-Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Zeolithen mit formselektiven Eigenschaften wurde beschrieben. Seine Oxidation an Ru-Pt-Katalysatorsystemen durch Ruthenium-Adatome wurde vorgeschlagen.
Anwendung
Methanol (MeOH) wird als Eluent in HPLC-Analysen von Melondialdehyd in Plasma eingesetzt, das ein Indikator für oxidativen Stress ist.
Es kann in den folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • Fibroblasten-Koloniebildungstest (CFU-F-Assay) mit mononukleären Zellen aus Knochenmark.
  • Als Lösungsmittel für die Herstellung von Hyphenextrakten aus Aspergillus zur Bestimmung von Gliotoxin durch Umkehrphasen-HPLC.
  • Immunfluoreszenzstudien.
  • Zur Zusammensetzung des Eluenten für die Isolierung von Nukleotiden und ihren Abbauprodukten mit Ionenpaar-Umkehrphasen-HPLC.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II-Behälter erfordern ein Micromatic MacroValve-Verbindungsstück zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34885-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34885-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inês Mesquita et al.
Cell reports, 30(12), 4052-4064 (2020-03-27)
Hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1α) is considered a global regulator of cellular metabolism and innate immune cell functions. Intracellular pathogens such as Leishmania have been reported to manipulate host cell metabolism. Herein, we demonstrate that myeloid cells from myeloid-restricted HIF-1α-deficient mice
Ufuk Cobanoglu et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 12(6), 1399-1403 (2011-12-01)
Early diagnosis and prevention is very important for lung cancer patients. Previous studies have emphasized that the level of coenzyme Q10 (CoQ10), present primarily in mitochondria, decreases with age and is low in patients with chronic diseases. Our goal was
R A Cunha et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(6), 1987-1995 (1998-05-15)
ATP analogs substituted in the gamma-phosphorus (ATPgammaS, beta, gamma-imido-ATP, and beta,gamma-methylene-ATP) were used to probe the involvement of P2 receptors in the modulation of synaptic transmission in the hippocampus, because their extracellular catabolism was virtually not detected in CA1 slices.
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show