Merck
5.33002
Supelco
Ameisensäure 98 % – 100 %
for LC-MS LiChropur
Synonym(e):
Ameisensäure, Methansäure, Formylsäure
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
200-579-1
NACRES:
NA.21
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98% (acidimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
12-38 % (v/v)
57 %
Methode(n)
LC/MS: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 49.5 °C
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤5.0 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤5.0 ppm
K: ≤5.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10 ppm
Na: ≤5.0 ppm
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ameisensäure 98–100 % ist ein Bestandteil der Mobilphase, der in Flüssigkeitschromatographie sowie in Massenspektrometrie(LC-MS)-Systemen zur Profilerstellung von Ölsaaten-Fettsäuren verwendet wird. Es kann auch zur quantitativen-qualitativen Analyse phenolischer Verbindungen von Weizengras eingesetzt werden.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alina Chernova et al.
PeerJ, 7, e6547-e6547 (2019-03-14)
Oilseed crops are one of the most important sources of vegetable oils for food and industry. Nutritional and technical properties of vegetable oil are primarily determined by its fatty acid (FA) composition. The content and composition of FAs in plants
Urszula Złotek et al.
Food chemistry, 288, 256-261 (2019-03-25)
The effect of elicitation with arachidonic and jasmonic acids on the production of phenolic compounds as well as the antioxidant and anti-inflammatory properties of phenolic extracts of wheatgrass was evaluated. The qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds carried out