Wichtige Dokumente
86852
Tetrabutylammoniumchlorid
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Form
crystals
Qualität
LiChropur™
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?