Wichtige Dokumente
76048
Dimethylsulfid
analytical standard
Synonym(e):
DMS, Methylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
402 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
19.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChIKey
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-32.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-36 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?