Wichtige Dokumente
69043
2,3-Pentanedion
analytical standard
Synonym(e):
Acetylpropionyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.401-1.409
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChIKey
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?