Wichtige Dokumente
62484
Lithium-citrat tribasisch Tetrahydrat
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonym(e):
Citronensäure Trilithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (NT)
Form
solid
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
8.0-9.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].O.O.O.O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChIKey
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Angaben zum Gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?