Wichtige Dokumente
52993
Isovaleryl-L-carnitin-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri-(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-(trimethyl-d9)-isovalerylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)