Merck
53099
Supelco
Butyryl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium Inneres Salz, Butanoyl-(methyl-d3)-L-carnitin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11D3H18NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99.0%
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChIKey
QWYFHHGCZUCMBN-NNKNZJFPSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)