Wichtige Dokumente
91499
Glutaryl-L-carnitin Lithiumsalz
analytical standard
Synonym(e):
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥92.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChIKey
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)