Merck
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17D3H30NO4
Molekulargewicht:
318.47
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NB.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99.0% (LC-MS)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)