Wichtige Dokumente
51818
Diethyl-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
reference material
Synonym(e):
Amlodipine Related Compound E (USP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
amlodipine
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H27ClN2O5/c1-4-28-20(25)17-13(3)24-16(12-27-11-10-23)19(21(26)29-5-2)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22/h6-9,18,24H,4-5,10-12,23H2,1-3H3
InChIKey
BGGLOZPVAWMSEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)