Wichtige Dokumente
PHR9165
2-(2-Aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester -oxalat (Salz)
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Amlodipine impurity D (PhEur), Dehydro Amlodipine Oxalate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)COCCN)C(=O)OCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C20H23ClN2O5.C2H2O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;3-1(4)2(5)6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
VAHKAMHZXZAAGV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)