Merck
Y0001067
Amlodipin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Amlodipinbesilat, 2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorphenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridindicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester-benzolsulfonat, Norvasc
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amlodipine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChIKey
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Amlodipine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Amlodipin ist ein L-Typ-Calciumkanal-Blocker. Amlodipin gehört zu einer Klasse von Herz-Kreislauf-Medikamenten, die an spannungsabhängigen Calciumkanälen der CaV1 oder L-Typ Klasse wirken. Amlodipin hat auch blutdrucksenkende und antianginale Wirkungen. Wirksam ist hauptsächlich das (-)-Isomer. Amlodipin hemmt das Wachstum von menschlichen Epidermoidkarzinom A431-Zellen und hat eine anti-reproductive Wirkung bei männlichen Ratten.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
László Bajnok
Orvosi hetilap, 154(7), 243-247 (2013-02-12)
From the evaluated ONTARGET, ALTITUDE, ACCOMPLISH, ROADMAP, and ACCORD-BP studies a conclusion can be drawn that though microalbuminuria/proteinuria is a strong epidemiological biomarker, in interventional studies it is not necessarily a reliable surrogate endpoint as actual renal function may change
Christopher J Cooper et al.
The New England journal of medicine, 370(1), 13-22 (2013-11-20)
Atherosclerotic renal-artery stenosis is a common problem in the elderly. Despite two randomized trials that did not show a benefit of renal-artery stenting with respect to kidney function, the usefulness of stenting for the prevention of major adverse renal and
Juliano Lara Fernandes et al.
The American journal of medicine, 126(9), 834-837 (2013-07-09)
Iron chelation therapy in patients with thalassemia major may not prevent iron overload in all organs, especially those in which iron enters cells through specific calcium channels. We designed a controlled pilot study to assess the potential of the calcium
S Neldam et al.
International journal of clinical practice, 67(9), 843-852 (2013-08-21)
Rapid and sustained blood pressure (BP) goal attainment is important to reduce cardiovascular risk. Initial use of combination therapy may improve BP goal attainment. The Boehringer Ingelheim trial database was searched for randomised, double-blind studies comparing telmisartan/amlodipine combination therapy with
Giuseppe Derosa et al.
Journal of the American Society of Hypertension : JASH, 7(1), 32-39 (2013-01-17)
The purpose of this study was to evaluate a fixed olmesartan/amlodipine combination on blood pressure control, lipid profile, insulin sensitivity, and some inflammatory markers compared with single-drug monotherapy. A total of 276 hypertensive patients were randomly assigned to olmesartan 20