Merck
517127
Sigma-Aldrich
Dimethylcarbonat
greener alternative
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
DMC, Kohlensäure-Dimethylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
635821
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
18 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
4.22-12.87 % (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100mL pkg)
Farbe
APHA: <50
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-4 °C (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChIKey
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylcarbonat (DMC) ist ein vielseitiges, ungiftiges, biologisch abbaubares Reagenz mit abstimmbarer chemischer Reaktivität. Es eignet sich als grüne Alternative zu Dimethylsufat oder Methylhalogeniden und Phosgen für Methylierungs- und Carboxylierungsreaktionen. DMC kann durch die basenkatalysierte Reaktion zwischen Kohlenstoffdioxid und Methanol erzeugt werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist eine grünere Alternative zu herkömmlichen Lösungsmitteln und Chemikalien. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Dimethylcarbonat wird zum Auflösen von Poly(milch-co-Glykolsäure) (PLGA) und zur anschließenden Bildung von PLGA-beschichteten bioaktiven Glaskeramik-Gerüsten verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Grüneres Lösungsmittel
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hao Sun et al.
Nature communications, 10(1), 3302-3302 (2019-07-26)
Rechargeable sodium metal batteries with high energy density could be important to a wide range of energy applications in modern society. The pursuit of higher energy density should ideally come with high safety, a goal difficult for electrolytes based on
Preparation and characterisation of plga-coated porous bioactive glass-ceramic scaffolds for subchondral bone tissue engineering.
O'Shea TM and Miao X.
Proceeding of the 9th International Symposium on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (2009)
Direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol catalyzed by base.
Fang S and Fujimoto K.
Applied Catalysis A: General, 142(1), L1-L3 (1996)
Transesterification of cyclic carbonates to dimethyl carbonate using solid oxide catalyst at ambient conditions: environmentally benign synthesis.
Meenakshisundaram Sankar et al.
ChemSusChem, 3(5), 575-578 (2010-04-02)
Fusheng Liu et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 872-875 (2009-09-24)
An environmentally friendly strategy for methanolysis of polycarbonate (PC) to recover bisphenol A (BPA) and dimethyl carbonate (DMC) was developed in which PC could be methanolyzed in an ionic liquid without any acid or base catalyst under moderate conditions. The