Wichtige Dokumente
D91551
Diethylcarbonat
99%
Synonym(e):
DEC
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?