Merck
754935
Sigma-Aldrich
Ethylmethylcarbonat
greener alternative
99%
Synonym(e):
EMC, Kohlensäure-Ethylmethylester, Methylethylcarbonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.378
bp
101 °C
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylmethylcarbonat (EMC) ist ein Lösungsmittel mit geringer Viskosität, das allgemein durch die Veresterung von Chlorformiat mit Ethanol hergestellt wird. Es kann auch durch Transveresterung von Dimethylcarbonat (DMC) mit Ethanol hergestellt werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
EMC wird weitgehend als Co-Lösungsmittel für den nichtwässrigen Elektrolyten eingesetzt. Es verbessert die Energiedichte und Entladungskapazität von Lithiumionenbatterien.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
75.0 °F
Flammpunkt (°C)
23.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lithium difluoro (oxalato) borate/ethylene carbonate+ propylene carbonate+ ethyl (methyl) carbonate electrolyte for LiMn2O4 cathode
Fu MH, et al.
Journal of Power Sources, 195(3), 862-866 (2010)
Zeolitic imidazolate framework as efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of ethyl methyl carbonate
Zhou X, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 366, 43-47 (2013)
Liu J, et al.
Electrochemical Communications, 13(3), 269-269 (2011)
McEwen A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 146(5), 1687-1687 (1999)
Metal-organic frameworks as an acid catalyst for the synthesis of ethyl methyl carbonate via transesterification
Zhou Y, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 308(1-2), 68-72 (2009)