Merck
49377-U
Sigma-Aldrich
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 400 mL
Synonym(e):
1,5%ige Lösung aus 5-Chlor-2-methyl-4-Isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Beschreibung
biocide for IVD use
Form
liquid
Haltbarkeit
2 yr
Enthält
23 to 25% Mg salts
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 1.5%
Verpackung
pkg of 400 mL
Parameter
operating temperature at <45 °C
Matrix
Water
operating pH range
2.5-8.5
pH-Bereich
1.7-3.7
bp
100 °C
mp (Schmelzpunkt)
-21 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.20 g/cm3
Anwendung
ProClin-Konservierungsmittel werden bei Kontakt mit mikrobiellen Organismen aufgrund ihrer Fähigkeit, schnell in Zellmembranen einzudringen, umgehend mikrostatisch und hemmen spezifische Enzyme, die für die Zellatmung von hoher Bedeutung sind. Da ProClin an mehreren spezifischen Stellen toxisch wirkt, können Mikroorganismen keine hohe Resistenz entwickeln, weshalb ProClin selbst bei längerer Lagerung der IVD-Komponenten eine hohe Wirksamkeit aufweist.
Rechtliche Hinweise
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)