48915-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 2.0 L, CMIT/MIT 3 %
Synonym(e):
3%ige Lösung aus 5-Chlor-2-methyl-4-Isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Enthält
Alkyl Carboxylate
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 3%
Verpackung
pkg of 2.0 L
Parameter
<45 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Modified glycol
pH Betriebsbereich
2.5-8.5
pH-Wert
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.03 g/cm3
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?