48171-U
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
Synonym(e):
1,5%ige Lösung aus 5-Chlor-2-methyl-4-Isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
18 mo.
Enthält
3% Mg and Cu salts
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 1.5%
Verpackung
pkg of 50 mL
Parameter
operating temperature at <45 °C
Matrix
Water
operating pH range
2.5-8.5
pH-Bereich
1.7-3.7
bp
100 °C
mp (Schmelzpunkt)
-3 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.02 g/cm3
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?