Merck
48914-U
Sigma-Aldrich
ProClin 300
pkg of 400 mL, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
Synonym(e):
3%ige Lösung aus 5-Chlor-2-methyl-4-Isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Enthält
Alkyl Carboxylate as stabilizer
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 3%
Verpackung
pkg of 400 mL
Parameter
<45 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH-Wert
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.03 g/cm3
Anwendung
ProClin-Konservierungsmittel werden bei Kontakt mit mikrobiellen Organismen aufgrund ihrer Fähigkeit, schnell in Zellmembranen einzudringen, umgehend mikrostatisch und hemmen spezifische Enzyme, die für die Zellatmung von hoher Bedeutung sind. Da ProClin an mehreren spezifischen Stellen toxisch wirkt, können Mikroorganismen keine hohe Resistenz entwickeln, weshalb ProClin selbst bei längerer Lagerung der IVD-Komponenten eine hohe Wirksamkeit aufweist.
Rechtliche Hinweise
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Goggles, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Sats et al.
Journal of dairy science, 103(8), 6810-6819 (2020-06-15)
Bovine colostrum, as vital as it is for calves, is also a valuable source of functional components with rich health benefits for humans. Bovine colostrum whey consists of a large number of bioactive proteins and peptides. The most abundant of
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when
Daesub Song et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1178-1182 (2015-01-30)
We present here a rapid immunochromatographic assay for the detection of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) antigen in the nasal swabs of dromedary camels. The assay is based on the detection of MERS-CoV nucleocapsid protein in a short time