Wichtige Dokumente
42944
Diphenyldiselenid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Phenyl diselenide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
60-63 °C
SMILES String
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- methoxyselenenylation of alkenes
- dihydroxylation of double bonds
- hydrothiolation of terminal alkynes
- unsymmetrical diorganyl selenides
- 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides
- allylic phenyl selenides
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?