Wichtige Dokumente
498262
Diphenylselenid
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.6465 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
Dichte
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Se](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?