Wichtige Dokumente
41610
Dimethyl-sulfat
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Schwefelsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
923 °F
Verunreinigungen
≤0.4% free acid (as H2SO4)
Glührückstand
≤0.02%
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless
diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
Dichte
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES String
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?