Merck
471216
Sigma-Aldrich
Diethylamin
≥99.5%
Synonym(e):
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
Beilstein:
605268
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
594 °F
Expl.-Gr.
10.1 %
Methode(n)
GC/MS: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
pH-Wert
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylamin (DEA) ist eine organische Base und ein schwacher σ-Donor-Ligand.
Anwendung
Diethylamin wird zum Konstituieren der Extraktionslösungsmittelmischung während der mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) durchgeführten Analyse von Melamin und ähnlichen Verbindungen verwendet. Darüber hinaus wird es als Wirkstoff zum Aufbrechen von Verbindungen in einem neuartigen ELISA-Verfahren zur Messung des Aviditätsindex (AI) von IgG-anti-PT (Immunoglobulin G-Anti-Pertussis-Toxin)-Antikörpern verwendet.
Es kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Organokatalysator zur Herstellung von β-Phosphon-Malononitrilen und Diethyl (2-amino-3-cyano-chromen-4-yl)-Phosphonsäureestern.
  • Als Ligand für die Synthese von (N-heterozyklischen Carben)PdCl2(diethylamin)-Komplexen.
  • Als Template zur Herstellung von thermisch und hydrothermisch stabilen SAPO-34 (Silicoaluminophosphat)-Molekularsieben.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, characterization and catalytic properties of SAPO-34 synthesized using diethylamine as a template.
Liu G, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 111(1), 143-149 (2008)
Inhibited Catalyst Activation in (N-Heterocyclic carbene) PdCl2 (diethylamine) Complexes by Intramolecular Hydrogen Bonding.
Chen MT, et al.
Organometallics, 30(24), 6770-6773 (2011)
A practical and highly efficient protocol for multicomponent synthesis of β-phosphonomalononitriles and 2-amino-4H-chromen-4-yl phosphonates using diethylamine as a novel organocatalyst.
Kulkarni MA, et al.
Comptes Rendus Chimie, 15(9), 745-752 (2012)
Alex-Mikael Barkoff et al.
Vaccine, 30(48), 6897-6902 (2012-09-18)
Pertussis toxin (PT) is a specific virulence factor of Bordetella pertussis and it is included in all acellular pertussis vaccines (aP). Although immunity after infection seems to persist longer than that after vaccination, the exact mechanism(s) is not known. Primary
Tongyao Wei et al.
STAR protocols, 2(3), 100777-100777 (2021-09-07)
Dissecting the function of proteins' post-translational modifications (PTMs) is seriously hindered by the difficulty in obtaining the homogeneous protein with the PTMs of interest. Chemical protein synthesis offers a great potential to overcome this limitation. Here, a detailed protocol is